Merck
03883
Sigma-Aldrich
Vergällungsmittel Petrolether
bp ~60 °C
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Verunreinigungen
hexane
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.377
bp
~60 °C
Dichte
0.665 g/mL at 20 °C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)