Fortfahren mit
03669
L-β-Homoisoleucin -hydrochlorid
≥98.0%
Synonym(e):
(3R,4S)-3-Amino-4-methyl-hexansäure -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5(2)6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
InChI key
RWKVKXFASXUCRV-RIHPBJNCSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)