Fortfahren mit
03320585
Karminsäure
primary reference standard
Synonym(e):
Karminsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.39
EC Number:
215-023-3
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
71651
Colour Index Number:
75470
MDL number:
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
application(s)
food and beverages
SMILES string
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
229253PHL8286505330590
Karminsäure primary reference standard
03320585
Karminsäure
Karminsäure phyproof® Reference Substance
PHL82865
Karminsäure
description
primary reference standard
description
≥90% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
application(s)
food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
food and beverages
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
HWI
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Karminsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)