Merck
02890590
β-Asaron
primary reference standard
Synonym(e):
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxy-benzol, cis-Asaron, cis-Isoasaron
Größe auswählen
25 MG
€ 255,00
€ 255,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 255,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
Beilstein:
1910605
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 255,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChIKey
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)