Über diesen Artikel
grade
analytical standard
vapor pressure
<1 mmHg ( 0 °C)
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10.0% related substances, ≤5.0% solvents, ≤5.0% water
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
693-98-1
693-98-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?