02228
4-Chlor-1,8-naphthalsäureanhydrid
≥95.0% (T)
Synonym(e):
6-Chlor-naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
202-206 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
InChIKey
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)