Merck
01920
Sigma-Aldrich
Adenosin-5′-(α,β-methylen)diphosphat
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
α,β-Methylenadenosin-5′-diphosphat, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17N5O9P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.23
Beilstein:
633678
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
Assay
≥99.0% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChIKey
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
Sonstige Hinweise
Powerful inhibitor of 5′-nucleotidase from rat heart membranes; Useful tool in kinetic studies with 5′-nucleotidase
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Naito et al.
The Biochemical journal, 226(3), 645-651 (1985-03-15)
ADP and ATP and their analogues were evaluated as inhibitors of 5'-nucleotidase purified from heart plasma membrane. ADP analogues are more powerful inhibitors than the corresponding ATP analogues. The most powerful inhibitor found is adenosine 5'-[alpha beta-methylene]diphosphate (AOPCP) for which
J. Wierzchowski et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 786, 170-170 (1984)