Fortfahren mit
01713
Kryolith
≥97.0% (from F), powder, synthetic
Synonym(e):
Natriumhexafluoroaluminat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,70
6 x 2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na3AlF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.94
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 93,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kryolith, synthetic, ≥97.0% (from F)
Quality Segment
assay
≥97.0% (from F)
form
powder
quality
synthetic
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
impurities
≤0.5% silicic acid (as SiO2)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
InChI key
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Application
Cryolite is commonly used as an electrolyte for aluminum electrolysis. Alumina is dissolved in molten cryolite is used to dissolve alumina during aluminium processing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
305499230049307815
description
synthetic, ≥97.0% (from F)
description
97%
description
99.98% trace metals basis
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: aluminum
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: sodium
reaction suitability
-
assay
≥97.0% (from F)
assay
97%
assay
99.98% trace metals basis
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)