Merck
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-Acetyl-hexahydro-1H-1,4-diazepin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
Beilstein:
606764
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.510
Dichte
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)