Fortfahren mit
00738
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat
for electrochemistry, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
EMIM Otf
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11N2·CF3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
liquid
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤100 mg/kg
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
425.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218.5 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)