Fortfahren mit
00285
1-Butyl-pyridiniumbromid
≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0%
impurities
≤0.2% water
SMILES string
[Br-].CCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04275CDS000353713171
description
≥99.0%
description
≥99.0%
description
AldrichCPR
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥98.5% (T), 99%
impurities
≤0.2% water
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
≤1.0% water
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)