Merck
00233
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OPfp
≥96.0%
Synonym(e):
Fmoc-sarcosin-pentafluorphenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16F5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.38
Beilstein:
7452048
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0%
Form
crystalline
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-30(10-17(31)34-23-21(28)19(26)18(25)20(27)22(23)29)24(32)33-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3
InChIKey
PJYXJFOLTCMMLK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)