Fortfahren mit
40-1009
Alizarin red S solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.7-5.2
Application
for titration
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can this product be used directly to stain osteocytes in a differentiated culture of rodent MSC? or if it requires dilution or pH adjustment prior to use? Additionally, Would you be able to provide protocol, reference or guideline for its use?
    1 answer
    1. This product is intended for use as an acid-base indicator. Staining is not a suitable application for this product. For a more suitable product for staining applications, regional technical service can be contacted.
      Helpful?
  2. 40-1009-5-500ML-J について 本製品の濃度に関する情報を教えてください。
    1 answer
    1. This product is a 0.1% aqueous solution.