Fortfahren mit
37-0480
Zinkoxid
SAJ first grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.39
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38150402
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Verwendet bei der Herstellung von NaZnSiO3OH, einem neuartigen chiralen Gerüstmaterial mit potenziellen Anwendungen bei Ionenaustausch, Adsorption oder Katalyse.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkoxid
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)