30-1850
Thionylchlorid
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
97 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥90.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−105 °C (lit.)
Dichte
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChIKey
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable