28-5911
Schwefelsäure
≥97.0%, suitable for determination of toxic metals
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 146 °C)
Beschreibung
Nominally 95-98% H2SO4
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable for determination of toxic metals
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable