Fortfahren mit
28-5740
Sulfanilsäure
JIS special grade, 99.0-100.5%
Synonym(e):
4-Amino-benzolsulfonsäure, Anilin-4-sulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(H2N)C6H4SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.19
EC Number:
204-482-5
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
908765
MDL number:
Assay:
99.0-100.5%
Form:
powder
Grade:
JIS special grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
99.0-100.5%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
density
1.4862 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilsäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
121-57-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)