Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
JIS special grade
assay
99.0-103.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
9.2 (10 g/L)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtetraborat Decahydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4
1303-96-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?