Merck
28-3635
Sigma-Aldrich
Natriumpercarbonat
CP
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid-Natriumcarbonat Addukt
About This Item
Lineare Formel:
Na2CO3·1.5H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
CP
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
InChIKey
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges