Fortfahren mit
28-2190
Natriumcarbonat
99.8-100.0%
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
Assay:
99.8-100.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
99.8-100.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
pH standard solution
Biochem/physiol Actions
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)