Fortfahren mit
28-1540
Natrium
SAJ first grade, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
22.99
UNSPSC Code:
12141806
MDL number:
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38100201
Assay:
≥99.5%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
assay
≥99.5%
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
availability
available only in Japan
resistivity
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na
InChI key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-23-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)