Fortfahren mit
28-0980
Siliziumdioxid
JIS special grade
Synonym(e):
Cristobalit, Kieselgel, Quarz, Seesand
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
form
solid
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siliziumdioxid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)