Fortfahren mit
28-0440
Sebacoylchlorid
CP
Synonym(e):
Sebacylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCO(CH2)8COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.14
EC Number:
203-843-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1365665
MDL number:
Grade:
CP
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
CP
form
liquid
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sebacoylchlorid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)