Wichtige Dokumente
24-5520
Kalium-Natrium-Tartrat Tetrahydrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Kalium-Natriumsalz, Rochelle-Salz, Seignettesalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.0-8.5
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChIKey
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?