Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KMnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.03
UNSPSC Code:
12352312
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ special grade
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
0.02 M, 1/10 N
SMILES string
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumpermanganat -Lösung
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?