Merck
24-5070
Sigma-Aldrich
Kaliumoxalat Monohydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ethandisäure Kaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(COOK)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.23
Beilstein:
3752576
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
SMILES String
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient