Fortfahren mit
24-4200
Kaliumbromid
JIS special grade, 99.0-100.2%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.00
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-830-3
MDL number:
Assay:
99.0-100.2%
Grade:
JIS special grade
Form:
crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
assay
99.0-100.2%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbromid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)