Fortfahren mit
24-3745
Poly(vinylalkohol)
SAJ first grade, degree of polymerization 500
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
form
solid
mol wt
degree of polymerization 500
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinylalkohol)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)