Fortfahren mit
24-3600
Poly(ethylenglykol)
SAJ first grade, average Mw 200
Synonym(e):
PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51171641
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
form
liquid
mol wt
190-210, average Mw 200
availability
available only in Japan
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglykol)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
339.8 °F
Flammpunkt (°C)
171 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)