Wichtige Dokumente
24-2885
Phthalsäure
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
1,2-Benzoldicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
210-211 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?