Fortfahren mit
24-2610
Phosphorsäure
JIS special grade, ≥85.0%
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
EC Number:
231-633-2
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
38070202
Assay:
≥85.0%
Form:
liquid
Grade:
JIS special grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
assay
≥85.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Konzentrierte Phosphorsäure, ca. 85 % H3PO4 (wässrig).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorsäure
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)