Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
56-58 °C
InChI key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffinwachs
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?