Fortfahren mit
21-1520
Ninhydrin
≥98.0%, suitable for amino acid analysis
Synonym(e):
1,2,3-Indantrion Monohydrat, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxohydrinden, Trioxohydrinden Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
EC Number:
207-618-1
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1910963
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
250 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for amino acid analysis
SMILES string
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI key
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Application
Zum Nachweis von freien Aminogruppen in Aminosäuren, Peptiden und Proteinen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ninhydrin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)