Fortfahren mit
21-0180
1-Naphthol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
EC Number:
201-969-4
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1817321
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1007 °F
expl. lim.
5 %
availability
available only in Japan
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)