Fortfahren mit
19-2190
L-Methionin
SAJ special grade, ≥98.5%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, L-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
EC Number:
200-562-9
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
SAJ special grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
≥98.5%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)