Fortfahren mit
19-0040
Magnesium
SAJ first grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
EC Number:
231-104-6
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
≥99.0%
form
powder
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
availability
available only in Japan
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)