Fortfahren mit
18-1900
L-Lysin -monohydrochlorid
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-2,6-Diamino-hexansäure -monohydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
EC Number:
211-519-9
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3563889
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 91.3 g/L)
mp
263 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysin -monohydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)