Fortfahren mit
18-1740
Methylenblau -Lösung
suitable for bacterial staining
Synonym(e):
Ehrlichs Reagens III, Loeffler’s Methylenblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
Beilstein/REAXYS Number:
3641570
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
available only in Japan
suitability
suitable for bacterial staining
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)