Wichtige Dokumente
18-0760
Blei(II)-Oxid
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
10 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥98.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
9.9 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
886 °C (lit.)
SMILES String
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChIKey
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?