18-0050
DL-Milchsäure
SAJ first grade, 85.0-92.0%
Synonym(e):
2-Hydroxypropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
85.0-92.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter