Fortfahren mit
17-0080
Kerosin
SAJ special grade, ≥90.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
15101502
EC Number:
232-366-4
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
190-250 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.23 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.23 mmHg ( 20 °C)
assay
≥90.0%
form
liquid
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
5 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
bp
190-250 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kerosin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)