15-1380
Eisen(II,III)-oxid
CP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
1538 °C (lit.)
Dichte
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChIKey
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable