Fortfahren mit
15-0620
Iod -Lösung
0.05 M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.81
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141916
Beilstein/REAXYS Number:
3587194
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
available only in Japan
concentration
0.05 M, 1/10 N
dilution
(for analytical testing)
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iod -Lösung
pictograms
Health hazard
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)