Fortfahren mit
12-1300
Glycolsäure -Lösung
CP, 70% in H2O
Synonym(e):
Hydroxyessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1209322
MDL number:
eCl@ss:
39021303
Concentration:
70% in H2O
Form:
liquid
Grade:
CP
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
CP
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
70% in H2O
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolsäure -Lösung
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)