Fortfahren mit
11-0735
Formaldehyd -Lösung
10%
Synonym(e):
Formalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
availability
available only in Japan
concentration
10%
dilution
(for analytical testing)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
sample preparation
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyd -Lösung
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)