Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
SAJ first grade
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
715 °F
expl. lim.
13 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethyl-acetat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-15-9
111-15-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?