Fortfahren mit
09-1260
2-Chlorethanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ethylenchlorhydrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.51
EC Number:
203-459-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
878139
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
2.78 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-07-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)