Fortfahren mit
09-0750
Ethylacrylat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Acrylsäureethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
EC Number:
205-438-8
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
773866
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
721 °F
expl. lim.
12.1 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacrylat
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
48.2 °F - closed cup
flash_point_c
9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)