Fortfahren mit
07-5220
2,4-Dinitrophenylhydrazin
JIS special grade
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3NHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
615586
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
contains
50% water (minimum)
availability
available only in Japan
mp
197-200 °C (lit.)
SMILES string
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
InChI key
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dinitrophenylhydrazin
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)