Fortfahren mit
07-4871
Dimethylsulfoxid
suitable for HPLC
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)